Methylpropionat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Propanoic acid methyl ester
149050010
149052500
149050010.EA
125
EUR
149050010.
149052500.
Methylpropionat 99+%
Methylpropionat
Formel:
C₄H₈O₂ Siedepunkt: 79.7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –88 °C Dichte: 0.915 g/cm³ Flammpunkt: –2 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009306 CAS-Nummer: 554-12-1 EINECS: 209-060-4 UN-Nummer: 1248 ADR: 3,II Merck Index: 12,06191 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3750 to 1.3790 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...