Butylpropionat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Propionic acid butyl ester
B20125.22
B20125.36
B20125.22EA
31.9
EUR
B20125.22
B20125.36
Butylpropionat ≥99%
Butylpropionat
Purity: 99%
CAS No.: 590-01-2
Molecular Formula: CH3CH2CO2(CH2)3CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 38°(101°F)
Refractive Index: 1.4020
Boiling Point: 144-146°
Merck Reference: 14,1587
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009448
Formel:
C₇H₁₄O₂ Siedepunkt: 144…146 °C Schmelzpunkt: –90 °C Dichte: 0.87 Flammpunkt: 38 °C (101 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009448 CAS-Nummer: 590-01-2 EINECS: 209-669-5 UN-Nummer: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 14,1587 |