Ethyloctanoat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Caprylic acid ethyl ester, Octanoic acid ethyl ester, Ethyl caprylate
B23450.22
B23450.36
B23450.22EA
27.6
EUR
B23450.22
B23450.36
Ethyloctanoat ≥99%
Ethyloctanoat
Purity: 99%
CAS No.: 106-32-1
Molecular Formula: C10H20O2
Formula Weight: 172.27
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4170
Odour: Ester-like
Melting Point: -47°
Boiling Point: 206-208°
Merck Reference: 14,3778
MDL No.: MFCD00009552
Formel:
C₁₀H₂₀O₂ Siedepunkt: 206…208 °C Schmelzpunkt: –47 °C Dichte: 0.872 Flammpunkt: 79 °C (174 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009552 CAS-Nummer: 106-32-1 EINECS: 203-385-5 Merck Index: 14,3778 |