Methylstearat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S5376-10G S5376-50G S5376-5G
SIALS5376-10GEA 256 EUR
SIALS5376-10G SIALS5376-50G SIALS5376-5G
Methylstearat, Sigma-Aldrich®
Methylstearat
Formel: CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃
Siedepunkt: 355 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Dichte: 1,007 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009005
CAS-Nummer: 112-61-8
EINECS: 203-990-4
Merck Index: 12,08959