Ethylstearat
Lieferant: Cayman Chemical
10008196-100 10008196-500
CAYM10008196-100EA 31 EUR
CAYM10008196-100 CAYM10008196-500
Ethylstearat
Ethylstearat
Formel: C₂₀H₄₀O₂
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31 °C
Dichte: 0,8973 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009006
CAS-Nummer: 111-61-5
EINECS: 203-887-4