Ethylstearat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
207480050 207480250
ACRO207480050EA 31.9 EUR
ACRO207480050 ACRO207480250
Ethylstearat 97%
Ethylstearat
Formel: C₂₀H₄₀O₂
Siedepunkt: 213…215 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…39 °C
Dichte: 0,8973 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >112 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009006
CAS-Nummer: 111-61-5
EINECS: 203-887-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or low melting crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 39 °C
GC ≥96.0 %