Methylformiat 98% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Formic acid methyl ester
414345000 414340050 414340025
ACRO414345000EA 84.3 EUR
ACRO414345000 ACRO414340050 ACRO414340025
Methylformiat 98% für die Spektroskopie
Methylformiat
Formel: C₂H₄O₂
Molekulargewicht: 60.05 g/mol
Siedepunkt: 32
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0.968 g/cm³
Flammpunkt: –32 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003291
CAS-Nummer: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
UN-Nummer: 1243
ADR: 3 I
Merck Index: 12,06153
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %
UV at 320 nm A: ≤0.009
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0008 meq/g