Ethylformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Formic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W243434-1KG-K
W243434-5KG-K
SIALW243434-1KG-KEA
682
EUR
SIALW243434-1KG-K
SIALW243434-5KG-K
Ethylformiat, Sigma-Aldrich®
Ethylformiat
Formel:
C₃H₆O₂ Siedepunkt: 148 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –2 °C Dichte: 0.9208 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –20 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003294 CAS-Nummer: 109-94-4 EINECS: 203-721-0 UN-Nummer: 1190 ADR: 3,II Merck Index: 13,03841 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...