Ethylformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Formic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
112682-25ML
112682-500ML
112682-2.5L
SIAL112682-25MLEA
43.5
EUR
SIAL112682-25ML
SIAL112682-500ML
SIAL112682-2.5L
Ethylformiat, Sigma-Aldrich®
Ethylformiat
Formel:
C₃H₆O₂ Siedepunkt: 148 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –2 °C Dichte: 0.9208 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –20 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003294 CAS-Nummer: 109-94-4 EINECS: 203-721-0 UN-Nummer: 1190 ADR: 3,II Merck Index: 13,03841 |