Ethylformiat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Formic acid ethyl ester
A11113.0F A11113.AE A11113.AP
A11113.0FEA 153 EUR
A11113.0F A11113.AE A11113.AP
Ethylformiat ≥97%
Ethylformiat
Purity: 97% CAS No.: 109-94-4 Molecular Formula: C3H6O2 Formula Weight: 74.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -19°(-2°F) Physical Form: Liquid Density: 0.921 Refractive Index: 1.3600 Appearance: Colourless Odour: Fruit-like pH: 4.1 Melting Point: -81° Boiling Point: 52-54° Beilstein Reference: 906769 Merck Reference: 14,3807 UN No.: 1190 MDL No.: MFCD00003294
Formel: C₃H₆O₂
Siedepunkt: 52…54 °C
Schmelzpunkt: –81 °C
Dichte: 0.921
Flammpunkt: –19 °C (–2 °F)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003294
CAS-Nummer: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
UN-Nummer: 1190
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3807