Butylacetat ≥99,7%, CHROMASOLV™ Plus für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
270687-1L 270687-6X1L
270687-1LEA 93.1 EUR
270687-1L 270687-6X1L
Butylacetat ≥99,7%, CHROMASOLV™ Plus für die HPLC, Riedel-de Haën™
Butylacetat
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Formel: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Siedepunkt: 126.2 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 0.881 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 10.4 %(V)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009445
CAS-Nummer: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN-Nummer: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.65 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 320 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.02
Absorbance at 275 nm Max. 0.04
Absorbance at 260 nm Max. 0.20
Absobance at 254 nm Max. 1.0
Explosion Limit 7.6 %
Autoignition Temperature 790 °F
Vapor Pressure 15 mmHg ( 25 °C)