Isopropylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W292605-1KG-K W292605-20KG-K W292605-9KG-K
SIALW292605-1KG-KEA 86 EUR
SIALW292605-1KG-K SIALW292605-20KG-K SIALW292605-9KG-K
Isopropylacetat, Sigma-Aldrich®
Isopropylacetat
Formel: C₅H₁₀O₂
Siedepunkt: 85 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 0,8732 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 4 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008877
CAS-Nummer: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN-Nummer: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225