Isoamylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W205508-1KG-K
W205508-20KG-K
W205508-4KG-K
SIALW205508-1KG-KEA
73.7
EUR
SIALW205508-1KG-K
SIALW205508-20KG-K
SIALW205508-4KG-K
Isoamylacetat, Sigma-Aldrich®
Isoamylacetat
Formel:
C₇H₁₄O₂ Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –78 °C Dichte: 0.87 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 25 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008946 CAS-Nummer: 123-92-2 EINECS: 204-662-3 UN-Nummer: 1104 ADR: 3,III Merck Index: 12,05125 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...