Isoamylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
306967-100ML
306967-1L
SIAL306967-100MLEA
106
EUR
SIAL306967-100ML
SIAL306967-1L
Isoamylacetat, Sigma-Aldrich®
Isoamylacetat
Formel:
C₇H₁₄O₂ Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –78 °C Dichte: 0.87 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 25 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008946 CAS-Nummer: 123-92-2 EINECS: 204-662-3 UN-Nummer: 1104 ADR: 3,III Merck Index: 12,05125 |