Isobutylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methylpropyl acetate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W217514-1KG-K
W217514-4KG-K
SIALW217514-1KG-KEA
114
EUR
SIALW217514-1KG-K
SIALW217514-4KG-K
Isobutylacetat, Sigma-Aldrich®
Isobutylacetat
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molekulargewicht: 116.16 g/mol Siedepunkt: 118 Schmelzpunkt: –99 °C Dichte: 0.87 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 18 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008932 CAS-Nummer: 110-19-0 EINECS: 203-745-1 UN-Nummer: 1213 ADR: 3 II Merck Index: 13,05147 |