Isobutylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Methylpropyl acetate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W217506-1KG-K W217506-20KG-K W217506-9KG-K
SIALW217506-1KG-KEA 74.7 EUR
SIALW217506-1KG-K SIALW217506-20KG-K SIALW217506-9KG-K
Isobutylacetat, Sigma-Aldrich®
Isobutylacetat
Formel: C₆H₁₂O₂
Molekulargewicht: 116.16 g/mol
Siedepunkt: 118
Schmelzpunkt: –99 °C
Dichte: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 18
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008932
CAS-Nummer: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
UN-Nummer: 1213
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05147