sec-Butylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Methylpropyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
242594-100ML 242594-5ML
SIAL242594-100MLEA 89.5 EUR
SIAL242594-100ML SIAL242594-5ML
sec-Butylacetat, Sigma-Aldrich®
sec-Butylacetat
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98.9 °C
Dichte: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 19 °C
MDL Number: MFCD00009328
CAS-Nummer: 105-46-4
EINECS: 203-300-1
UN-Nummer: 1123
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01535