Ethyllaurat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dodecanoic acid ethyl ester, Ethyl dodecanoate, Ethyl Laurate, Dodecylic acid ethyl ester, Lauric acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W244112-100G-K
W244112-1KG-K
SIALW244112-100G-KEA
177
EUR
SIALW244112-100G-K
SIALW244112-1KG-K
Ethyllaurat, Sigma-Aldrich®
Ethyllaurat
Formel:
C₁₄H₂₈O₂ Siedepunkt: 269 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –2 °C Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 138 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015065 CAS-Nummer: 106-33-2 EINECS: 203-386-0 Merck Index: 13,03851 |