Ethyllaurat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Dodecanoic acid ethyl ester, Ethyl dodecanoate, Ethyl Laurate, Dodecylic acid ethyl ester, Lauric acid ethyl ester
A11188.0F A11188.AE A11188.AP
A11188.0FEA 511 EUR
A11188.0F A11188.AE A11188.AP
Ethyllaurat ≥98%
Ethyllaurat
Purity: 98% CAS No.: 106-33-2 Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2CH2CH3 Formula Weight: 228.38 Flash Point: 138°(280°F) Refractive Index: 1.4315 Odour: Fruit-like Melting Point: -2° Boiling Point: 268-270° Beilstein Reference: 1769671 Merck Reference: 14,3818 MDL No.: MFCD00015065
Formel: C₁₄H₂₈O₂
Siedepunkt: 268…270 °C
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0.862
Flammpunkt: 138 °C (280 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015065
CAS-Nummer: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 14,3818