N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
ACES, N-(Carbamoylmethyl)taurine, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulphonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulphonic Acid, 2-[(Carbamoylmethyl)amino]ethanesulfonic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A9758-100G
A9758-1KG
A9758-250G
A9758-25G
SIALA9758-100GEA
239
EUR
SIALA9758-100G
SIALA9758-1KG
SIALA9758-250G
SIALA9758-25G
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES), Sigma-Aldrich®
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES)
Formel:
H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H Molekulargewicht: 182.2 g/mol Schmelzpunkt: 270…295 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008030 CAS-Nummer: 7365-82-4 EINECS: 230-908-4 Merck Index: 13,00037 |