Harnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
U4884-100G
U4884-1KG
U4884-500G
U4884-5KG
SIALU4884-100GEA
58.9
EUR
SIALU4884-100G
SIALU4884-1KG
SIALU4884-500G
SIALU4884-5KG
Harnstoff, Sigma-Aldrich®
Harnstoff
Formel:
NH₂CONH₂ Molekulargewicht: 60.06 g/mol Siedepunkt: 197 Schmelzpunkt: 132.7 Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008022 CAS-Nummer: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH-Nummer: 01-2119463277-33 Merck Index: 13,09935 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...