Harnstoff
Lieferant: Roth Carl
X999.1
X999.2
X999.3
ROTHX999.1EA
19.5
EUR
ROTHX999.1
ROTHX999.2
ROTHX999.3
Harnstoff
Harnstoff
Formel:
NH₂CONH₂ Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 132,7 °C Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008022 CAS-Nummer: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH-Nummer: 01-2119463277-33 Merck Index: 13,09935 |