Harnstoff ≥95%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
28876.298EA
39.1
EUR
28876.298
28876.367
28876.460
Harnstoff ≥95%, GPR RECTAPUR®
Harnstoff
Formel:
NH₂CONH₂ Molekulargewicht: 60.06 g/mol Siedepunkt: 197 Schmelzpunkt: 132.7 °C Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008022 CAS-Nummer: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH-Nummer: 01-2119463277-33 Merck Index: 13,09935 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 95 % |
Melting point | 132 - 135 °C |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.2 % |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |