Harnstoff zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18710.1000
8.18710.5000
8.18710.1000EA
38.7
EUR
8.18710.1000
8.18710.5000
Harnstoff zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Harnstoff
Formel:
NH₂CONH₂ Molekulargewicht: 60.06 g/mol Siedepunkt: 197 Schmelzpunkt: 132.7 Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008022 CAS-Nummer: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH-Nummer: 01-2119463277-33 Merck Index: 13,09935 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 590 g/l (20 °C) |
Melting Point | 133 °C |
Molar Mass | 60.06 g/mol |
Bulk Density | 720 - 760 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Density | 1.34 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 (100 g/l, H2O, 20 °C) |