Harnstoff, kristallisiert, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, ACS für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.37030.9029 1.37030.5000 1.37030.9012 1.37030.9026
1.37030.9029EA 0 EUR
1.37030.9029 1.37030.5000 1.37030.9012 1.37030.9026
Harnstoff, kristallisiert, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, ACS für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Harnstoff
Formel: NH₂CONH₂
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 132.7 °C
Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008022
CAS-Nummer: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH-Nummer: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM