Harnstoff ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
A12360.0C
A12360.0E
A12360.36
A12360.0CEA
133
EUR
A12360.0C
A12360.0E
A12360.36
Harnstoff ≥98%
Harnstoff
Purity: 98+%
CAS No.: 57-13-6
Molecular Formula: NH2CONH2
Formula Weight: 60.06
Odour: Ammonia-like
pH: 9,2-9,5
Melting Point: 130-135°
Beilstein Reference: 635724
Merck Reference: 14,9867
MDL No.: MFCD00008022
Formel:
NH₂CONH₂ Molekulargewicht: 60.06 g/mol Siedepunkt: 197 Schmelzpunkt: 130…135 °C Dichte: 1.335 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008022 CAS-Nummer: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH-Nummer: 01-2119463277-33 Merck Index: 13,09935 |