Propionamid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

143936-100G 143936-25G
SIAL143936-100GEA 385 EUR
SIAL143936-100G SIAL143936-25G
Propionamid, Sigma-Aldrich®
Propionamid
Formel: C₃H₇NO
Molekulargewicht: 73.09 g/mol
Siedepunkt: 213
Schmelzpunkt: 79
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008039
CAS-Nummer: 79-05-0
EINECS: 201-172-1
Merck Index: 12,08009

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR