Propionamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21046.0050 8.21046.0250 8.21046.5000
8.21046.0050EA 65.5 EUR
8.21046.0050 8.21046.0250 8.21046.5000
Propionamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Propionamid
Formel: C₃H₇NO
Molekulargewicht: 73.09 g/mol
Siedepunkt: 213
Schmelzpunkt: 79
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008039
CAS-Nummer: 79-05-0
EINECS: 201-172-1
Merck Index: 12,08009
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 75 - 78 °C
Molar Mass 73.1 g/mol
Boiling Point 213 °C
Hill Formula C3H7NO
Chemical Formula CH3CH2CONH2