Formamid ≥99,5% (auf den Gesamtstickstoffes bezogen) deionized für die Molekularbiologie
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyme: Carbamaldehyde
A2156.0500 A2156.1000
A2156.0500EA 78.2 EUR
A2156.0500 A2156.1000
Formamid ≥99,5% (auf den Gesamtstickstoffes bezogen) deionized für die Molekularbiologie
Formamid
  • n20/D 1.4472
Bitte beachten For scientific research and laboratory use only.
Formel: HCONH₂
Molekulargewicht: 45.04 g/mol
Siedepunkt: 210
Schmelzpunkt: 2
Dichte: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 79
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007941
CAS-Nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
DNases/RNases/Proteases not detectable
Assay (from N) min. 99.5 %
Water max. 0.1 %
Chloride max. 0.00005 %
Fe max. 0.00001 %
PB max. 0.00001 %