Formamid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Carbamaldehyde
A11076.36 A11076.0C A11076.0E
A11076.36EA 44.8 EUR
A11076.36 A11076.0C A11076.0E
Formamid ≥99%
Formamid
Purity: 99% CAS No.: 75-12-7 Molecular Formula: CH3NO Formula Weight: 45.04 Flash Point: 150°(302°F) Refractive Index: 1.4475 Odour: Ammonia-like Melting Point: 2° Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 505995 Merck Reference: 14,4237 MDL No.: MFCD00007941
Formel: HCONH₂
Molekulargewicht: 45.04 g/mol
Siedepunkt: 210 °C
Schmelzpunkt: 2
Dichte: 1.134
Flammpunkt: 150 °C (302 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007941
CAS-Nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM