N,N-Dimethylformamid
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyme: Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
6251.1 6251.2 6251.4
ROTH6251.1EA 0 EUR
ROTH6251.1 ROTH6251.2 ROTH6251.4
N,N-Dimethylformamid
N,N-Dimethylformamid
Formel: HCON(CH₃)₂
Molekulargewicht: 73.09 g/mol
Siedepunkt: 153
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 57.5 °C (geschlossener Tiegel)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003284
CAS-Nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN-Nummer: 2265
ADR: 3 III
REACH-Nummer: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM