N,N-Dimethylformamid ≥99,7% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
41859.AK 41859.K2
41859.AKEA 36 EUR
41859.AK 41859.K2
N,N-Dimethylformamid ≥99,7% für die HPLC
N,N-Dimethylformamid
Formel: HCON(CH₃)₂
Siedepunkt: 153 °C
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 0,944
Flammpunkt: 57 °C (135 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003284
CAS-Nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN-Nummer: 2265
ADR: 3,III
REACH-Nummer: 01-2119475605-32
Merck Index: 14,3243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM