N,N-Dimethylacetamid 99.5%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
378710010
378710025
378710200
ACRO378710010EA
56.1
EUR
ACRO378710010
ACRO378710025
ACRO378710200
N,N-Dimethylacetamid 99.5%, reinst
N,N-Dimethylacetamid
Formel:
CH₃CON(CH₃)₂ Siedepunkt: 164…166 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –20 °C Dichte: 0.937 g/cm³ Flammpunkt: 70 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008686 CAS-Nummer: 127-19-5 EINECS: 204-826-4 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03254 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Free acid (CH3COOH) | ≤0.1 % |