N,N-Dimethylacetamid 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
115690010 115690025 115690050 115690250
ACRO115690010EA 49 EUR
ACRO115690010 ACRO115690025 ACRO115690050 ACRO115690250
N,N-Dimethylacetamid 99%, rein
N,N-Dimethylacetamid
Formel: CH₃CON(CH₃)₂
Siedepunkt: 164…166 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 0.937 g/cm³
Flammpunkt: 70 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008686
CAS-Nummer: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA