N,N-Diethylacetamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03214.0100
8.03214.0100EA 92.5 EUR
8.03214.0100
N,N-Diethylacetamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethylacetamid
Formel: C₆H₁₃NO
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009047
CAS-Nummer: 685-91-6
EINECS: 211-685-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 53.5 g/l (25 °C)
Molar Mass 115.17 g/mol
Boiling Point 182 - 186 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.2 hPa (25 °C)
Flash Point 76 °C
Refractive Index 1.4401 (20 °C, 589 nm)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)