Oxalyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Oxalyl chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
221015-100G 221015-25G 221015-5G
SIAL221015-100GEA 121 EUR
SIAL221015-100G SIAL221015-25G SIAL221015-5G
Oxalyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Oxalyldichlorid
Formel: C₂Cl₂O₂
Molekulargewicht: 126.93 g/mol
Siedepunkt: 63
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000704
CAS-Nummer: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN-Nummer: 3129
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,07046