Oxalyldichlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Oxalyl chloride
129610010
129610250
129611000
129610025
ACRO129610010EA
419
EUR
ACRO129610010
ACRO129610250
ACRO129611000
ACRO129610025
Oxalyldichlorid 98%
Oxalyldichlorid
Formel:
C₂Cl₂O₂ Molekulargewicht: 126.93 g/mol Siedepunkt: 63…64 °C (763 mmHg) Schmelzpunkt: –12 °C Dichte: 1.478 g/cm³ Flammpunkt: >100 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000704 CAS-Nummer: 79-37-8 EINECS: 201-200-2 UN-Nummer: 3130 ADR: 4.3 I Merck Index: 12,07046 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4285 to 1.4305 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |