Propionylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A10940.0E
A10940.22
A10940.36
A10940.0EEA
208
EUR
A10940.0E
A10940.22
A10940.36
Propionylchlorid ≥98%
Propionylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 79-03-8
Molecular Formula: C3H5ClO
Formula Weight: 92.53
Flash Point: 11°(51°F)
Refractive Index: 1.4040
Odour: Unpleasant
Melting Point: -94°
Boiling Point: 77-79°
Beilstein Reference: 385632
Merck Reference: 14,7828
UN No.: 1815
MDL No.: MFCD00000745
Formel:
C₃H₅ClO Molekulargewicht: 92.52 g/mol Siedepunkt: 77…79 °C Schmelzpunkt: –94 °C Dichte: 1.061 Flammpunkt: 11 °C (51 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000745 CAS-Nummer: 79-03-8 EINECS: 201-170-0 UN-Nummer: 1815 ADR: 3 II Merck Index: 12,08013 |