Acetylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
151270010
151270025
ACRO151270010EA
70.3
EUR
ACRO151270010
ACRO151270025
Acetylchlorid 98%
Acetylchlorid
Formel:
C₂H₃ClO Siedepunkt: 50.9 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –112 °C Dichte: 1.1 g/cm³ Flammpunkt: 4 °C |
MDL Number:
MFCD00000719 CAS-Nummer: 75-36-5 EINECS: 200-865-6 UN-Nummer: 1717 ADR: 3,II Merck Index: 13,00087 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3876 to 1.3896 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤30 APHA |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...