Oxalyldibromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
113034-100G 113034-25G
SIAL113034-100GEA 279 EUR
SIAL113034-100G SIAL113034-25G
Oxalyldibromid, Sigma-Aldrich®
Oxalyldibromid
Formel: C₂Br₂O₂
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 19.5 °C
Dichte: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000113
CAS-Nummer: 15219-34-8
EINECS: 239-271-7
UN-Nummer: 2922
ADR: 8,I