Aluminiumacetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium, Acetylacetone Aluminum(III) Salt, Al(acac)3, Aluminium 2,4-pentanedionate, Aluminum(III) Acetylacetonate, Aluminium tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Aluminum acetylacetonate, Aluminum 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato)aluminum(III), Aluminum triacetylacetone
M-Clarity™ quality level = MQ200
208248-100G 208248-500G
SIAL208248-100GEA 54.9 EUR
SIAL208248-100G SIAL208248-500G
Aluminiumacetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Aluminiumacetylacetonat
Formel: C₁₅H₂₁AlO₆
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 192…195 °C
Dichte: 1.204 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000013
CAS-Nummer: 13963-57-0
EINECS: 237-741-6
UN-Nummer: 3467
ADR: 6.1,II