Aluminiumacetylacetonat ≥99,995% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
44538.06 44538.14 44538.22
44538.06EA 62.7 EUR
44538.06 44538.14 44538.22
Aluminiumacetylacetonat ≥99,995% (Metall-Basis)
Aluminiumacetylacetonat
Purity: 99.995+% CAS No.: 13963-57-0 Molecular Formula: C15H21AlO6 Formula Weight: 324.31 Physical Form: Powder Density: 1.27 Melting Point: 192-194° Boiling Point: 314-316° Beilstein Reference: 4157942 UN No.: 3467 MDL No.: MFCD00000013
Formel: C₁₅H₂₁AlO₆
Siedepunkt: 314…316 °C
Schmelzpunkt: 192…194 °C
Dichte: 1,27
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000013
CAS-Nummer: 13963-57-0
EINECS: 237-741-6
UN-Nummer: 3467
ADR: 6.1,III