2,3-Pentandion, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Pentane-2,3-dione

W284114-SAMPLE W284114-10KG-K W284114-1KG-K
SIALW284114-SAMPLEEA 55.4 EUR
SIALW284114-SAMPLE SIALW284114-10KG-K SIALW284114-1KG-K
2,3-Pentandion, Sigma-Aldrich®
2,3-Pentandion
Formel: C₅H₈O₂
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –52 °C
Dichte: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 18 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009313
CAS-Nummer: 600-14-6
EINECS: 209-984-8
UN-Nummer: 1224
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR