2,3-Hexandion, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

W255807-1KG-K W255807-250G-K W255807-5KG-K
SIALW255807-1KG-KEA 338 EUR
SIALW255807-1KG-K SIALW255807-250G-K SIALW255807-5KG-K
2,3-Hexandion, Sigma-Aldrich®
2,3-Hexandion
Formel: C₆H₁₀O₂
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 29 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009398
CAS-Nummer: 3848-24-6
EINECS: 223-350-8
UN-Nummer: 1224
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR