Acetoin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Acetyl methyl carbinol, 3-Hydroxybutanone, 3-Hydroxy-2-butanone

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W200832-100G-K W200832-1KG-K W200832-5KG-K
SIALW200832-100G-KEA 91 EUR
SIALW200832-100G-K SIALW200832-1KG-K SIALW200832-5KG-K
Acetoin, Sigma-Aldrich®
Acetoin
Formel: C₄H₈O₂
Molekulargewicht: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 148
Schmelzpunkt: 20
Dichte: 0.998 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00038696
CAS-Nummer: 513-86-0
EINECS: 208-174-1
UN-Nummer: 2621
ADR: 3 III
Merck Index: 13,00065

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR