Acetoin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Acetyl methyl carbinol, 3-Hydroxybutanone, 3-Hydroxy-2-butanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
W200808-1KG-K W200808-25KG-K W200808-5KG-K
SIALW200808-1KG-KEA 145 EUR
SIALW200808-1KG-K SIALW200808-25KG-K SIALW200808-5KG-K
Acetoin, Sigma-Aldrich®
Acetoin
Formel: C₄H₈O₂
Molekulargewicht: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 148
Schmelzpunkt: 20
Dichte: 0.998 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00038696
CAS-Nummer: 513-86-0
EINECS: 208-174-1
UN-Nummer: 2621
ADR: 3 III
Merck Index: 13,00065