Acetoin dimer 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4-Dioxane-2,5-diol, 2,3,5,6-tetramethyl-
411951000
411955000
ACRO411951000EA
79.4
EUR
ACRO411951000
ACRO411955000
Acetoin dimer 96%
Acetoin dimer
Formel:
C₈H₁₆O₄ Molekulargewicht: 176.21 g/mol Schmelzpunkt: 90…91 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00004521 CAS-Nummer: 23147-57-1 EINECS: 208-174-1 UN-Nummer: 1325 ADR: 4.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95 % |
Additional info | Polymerization can be reversed by heating at 120°C |
Specific gravity | (25°C) 0.995 to 1.019 |