2-Oxoglutarsäure
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Ketoglutaric acid, A-Ketoglutaric acid, α-Ketoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05194.0025 1.05194.0100 1.05194.1000 1.05194.9010
1.05194.0025EA 54.1 EUR
1.05194.0025 1.05194.0100 1.05194.1000 1.05194.9010
2-Oxoglutarsäure
2-Oxoglutarsäure
Formel: HOOCCH₂CH₂COCOOH
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 112…116 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004165
CAS-Nummer: 328-50-7
EINECS: 206-330-3
Merck Index: 13,05320