Natriumpyruvat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P3662-100G P3662-25G
SIALP3662-100GEA 476 EUR
SIALP3662-100G SIALP3662-25G
Natriumpyruvat, Sigma-Aldrich®
Natriumpyruvat
Formel: CH₃COCOONa
Molekulargewicht: 110.04 g/mol
Schmelzpunkt: 220…230 °C
Dichte: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002586
CAS-Nummer: 113-24-6
EINECS: 204-024-4