Diethylpyrocarbonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

40718-100ML 40718-25ML
SIAL40718-100MLEA 521 EUR
SIAL40718-100ML SIAL40718-25ML
Diethylpyrocarbonat, Sigma-Aldrich®
Diethylpyrocarbonat
Formel: O(COOC₂H₅)₂
Molekulargewicht: 162.14 g/mol
Siedepunkt: 93
Dichte: 1.123 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 69
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009106
CAS-Nummer: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR